(1R)-(+)-α-Pinene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (+)-α-Pinene, D(+)-α-Pinene, (1R)-(+)-2-Pinene, (+)-Pin-2(3)-ene
P1099-25ML P1099-500ML
TCIAP1099-25MLEA 230 NOK
TCIAP1099-25ML TCIAP1099-500ML
(1R)-(+)-α-Pinene ≥97.0% (by GC)
(1R)-(+)-α-Pinene
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokepunkt: 156°C
Smeltepunkt: –62 °C
Tetthet: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 32°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001346
CAS-nummer: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
FN: 2368
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,07445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9af43c20dc6b34bcb08a3b9ecc4b6138cd7384d6&vid=ffae0253358eeb1447a79fc7fd6f7be32323ac25&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +46.0 deg-C (neat)