5-Aminoquinoline ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Quinolin-5-amine, Quinolin-5-ylamine
A0959-5G A0959-25G
TCIAA0959-5GEA 540 NOK
TCIAA0959-5G TCIAA0959-25G
5-Aminoquinoline ≥99.0% (by titrimetric analysis)
5-Aminoquinoline
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Kokepunkt: 310°C
Smeltepunkt: 107…109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006797
CAS-nummer: 611-34-7
EINECS: 210-266-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12851bd610b5d634784b67983042bf23ec6df79a&vid=9ab166995544e4ee138f7a9d0c2b4c793d176327&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C