6-Aminoquinoline ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Quinolin-6-ylamine
A1370-1G A1370-5G
TCIAA1370-1GEA 365 NOK
TCIAA1370-1G TCIAA1370-5G
6-Aminoquinoline ≥99.0% (by titrimetric analysis)
6-Aminoquinoline
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Kokepunkt: 187°C
Smeltepunkt: 116…117 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006803
CAS-nummer: 580-15-4
EINECS: 209-453-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09791732cde54b0ed2d7e0aad11dc638efc943cb&vid=f9798de392e7962a0cc78dd4d015d0491d329da6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C