2-Quinolinol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
Quinolin-2(1H)-one, Quinolin-2-ol, Carbostyril, 2-Quinolone, 2-Hydroxyquinoline
H0304-1G
H0304-10G
TCIAH0304-1GEA
310
NOK
TCIAH0304-1G
TCIAH0304-10G
2-Quinolinol ≥98.0% (by GC)
2-Quinolinol
Formel:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol Kokepunkt: 347 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 199…200 °C Tetthet: 1,37 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006743 CAS-nummer: 59-31-4 EINECS: 200-420-6 Merck Indeks: 14,01825 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 194.0 to 201.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |