Kinolin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Q0085-25G Q0085-500G
TCIAQ0085-25GEA 325 NOK
TCIAQ0085-25G TCIAQ0085-500G
Kinolin ≥97.0% (by GC)
Kinolin
Formel: C₉H₇N
Kokepunkt: 238°C
Smeltepunkt: –15°C
Tetthet: 1,095 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 106°C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006736
CAS-nummer: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
FN: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,08068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=158670e9b21d838d9ea9c4f43510f7ba095f5f2d&vid=cbc3fd17586f088699d1dc82ee081d62c07bb462&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %