2,4-Dimethylquinoline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
D1237-1G D1237-5G
TCIAD1237-1GEA 1025 NOK
TCIAD1237-1G TCIAD1237-5G
2,4-Dimethylquinoline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4-Dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Kokepunkt: 159°C
MDL nummer: MFCD00006760
CAS-nummer: 1198-37-4
EINECS: 214-832-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2641cb9e098a22f72d5bbf49e5d97a6e75b686d&vid=b1941df64b3d1238f85cb6df86c4afe5de40882e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %