6-Metylquinaldin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,6-Dimethylquinoline, 2,6-Dimethylquinoline
D1236-25G D1236-5G
TCIAD1236-25GEA 6850 NOK
TCIAD1236-25G TCIAD1236-5G
6-Metylquinaldin ≥99.0% (by GC)
6-Metylquinaldin
Formel: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Kokepunkt: 267°C
Smeltepunkt: 55…58 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006762
CAS-nummer: 877-43-0
EINECS: 212-891-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d4b66dc6d60a0f076fe028d3dabce13bbb87e6&vid=41f1a96404e31410a9a5fa489bc54358ed3b8498&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency