Bromsyklopropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Cyclopropyl bromide
C1067-25G C1067-250G C1067-5G
TCIAC1067-25GEA 905 NOK
TCIAC1067-25G TCIAC1067-250G TCIAC1067-5G
Bromsyklopropan ≥98.0% (by GC)
Bromsyklopropan
Formel: C₃H₅Br
MW: 120,98 g/mol
Kokepunkt: 69°C
Tetthet: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –6°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001271
CAS-nummer: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f15d5a07146c8615adedbdbdda6be2946036f10&vid=1bfb99f57fa9b6c5da2b731da0a9922a39e9f1b8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %