Syklobutanon ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Stabilisering: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
C1913-1G C1913-5G
TCIAC1913-1GEA 485 NOK
TCIAC1913-1G TCIAC1913-5G
Syklobutanon ≥97.0% (by GC) stabilised
Syklobutanon
Formel: C₄H₆O
Kokepunkt: 99°C
Smeltepunkt: -53°C
Tetthet: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 10°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00001332
CAS-nummer: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
FN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87df8957053738d3a53d7fd954dc66947bbeeee&vid=fbf2c0aa5ab86f74b1393b8e26f6d8df0ac3b81f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %