Sykloheksanon ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C0489-25ML C0489-500ML
TCIAC0489-25MLEA 220 NOK
TCIAC0489-25ML TCIAC0489-500ML
Sykloheksanon ≥99.0% (by GC)
Sykloheksanon
Formel: C₆H₁₀(=O)
Kokepunkt: 157°C
Smeltepunkt: –31 °C
Tetthet: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 44°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001625
CAS-nummer: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
FN: 1915
ADR: 3,III
REACH: 01-2119453616-35
Merck Indeks: 14,02726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37d28edcf27249845bd6197f46133137203c512a&vid=76370ea145c5364e7076e75f6c8bc2090a716063&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %