Syklopentanon ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C0510-25ML C0510-500ML C0510-100ML
TCIAC0510-25MLEA 220 NOK
TCIAC0510-25ML TCIAC0510-500ML TCIAC0510-100ML
Syklopentanon ≥99.0% (by GC)
Syklopentanon
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokepunkt: 130°C
Smeltepunkt: –51°C
Tetthet: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 34°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001409
CAS-nummer: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
FN: 2245
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,02743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f82d128dcf05fe6be2ccceeab758685eb19616c&vid=2153dc3eb99ef35824ced3fb493692aa3f0f0d61&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %