1,2-Sykloheksandion ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
C0728-25G C0728-5G
TCIAC0728-25GEA 2650 NOK
TCIAC0728-25G TCIAC0728-5G
1,2-Sykloheksandion ≥97.0% (by GC)
1,2-Sykloheksandion
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Kokepunkt: 194°C
Smeltepunkt: 33…35 °C
Tetthet: 1,1305 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00001648
CAS-nummer: 765-87-7
EINECS: 212-155-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c844031b5d22e9607ba24e38a2857add14230126&vid=f82e3c00593c7115742f20b0ffb77a389fdae5d5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %