1,3-Syklopentandion ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Cyclopentane-1,3-dione
C1146-1G C1146-5G
TCIAC1146-1GEA 420 NOK
TCIAC1146-1G TCIAC1146-5G
1,3-Syklopentandion ≥98.0% (by GC)
1,3-Syklopentandion
Formel: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Smeltepunkt: 149…152 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001405
CAS-nummer: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60ab7a21f43541481a3bdc040add09614e3aaf7e&vid=3342d82b77153721af907a726401f8d52ab774a9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %