1,4-SyKloheksandion ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
C0730-25G C0730-500G
TCIAC0730-25GEA 500 NOK
TCIAC0730-25G TCIAC0730-500G
1,4-SyKloheksandion ≥98.0% (by GC)
1,4-SyKloheksandion
Formel: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Kokepunkt: 132°C
Smeltepunkt: 75…76 °C
Tetthet: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001606
CAS-nummer: 637-88-7
EINECS: 211-306-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab502d319dac7c003e436e735dc6e63be0fbb898&vid=77fbb6329712b4c5c73af6d8a73ae888889dbf05&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency