Syklobutankarboksyl syre ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
C0888-10G C0888-25G
TCIAC0888-10GEA 485 NOK
TCIAC0888-10G TCIAC0888-25G
Syklobutankarboksyl syre ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Syklobutankarboksyl syre
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokepunkt: 196°C
Smeltepunkt: –20 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 83°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001323
CAS-nummer: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=828e15ac90e2750d824be5ce0e620b84f2f684a1&vid=cc04809349d25cca31a4117c436702c7ce9df7c6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %