Syklopentankarboksyl syre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
C0512-25G
C0512-5G
TCIAC0512-25GEA
610
NOK
TCIAC0512-25G
TCIAC0512-5G
Syklopentankarboksyl syre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Syklopentankarboksyl syre
Formel:
C₆H₁₀O₂ MW: 114,14 g/mol Kokepunkt: 216°C Smeltepunkt: 4 °C Tetthet: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 94°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00001371 CAS-nummer: 3400-45-1 EINECS: 222-269-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |