Syklopropankarboksyl syre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
C0387-25ML C0387-500ML C0387-100ML
TCIAC0387-25MLEA 310 NOK
TCIAC0387-25ML TCIAC0387-500ML TCIAC0387-100ML
Syklopropankarboksyl syre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Syklopropankarboksyl syre
Formel: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Kokepunkt: 183°C
Smeltepunkt: 17…19 °C
Tetthet: 1,087 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 71°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001287
CAS-nummer: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
FN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e9e04771af3f0ad48ecfb7d717131081eec2cfc&vid=657cd59b13341e55c26507a3ec3dba9d8ad973bb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %