Sykloheksan ≥99.5% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C0469-25ML C0469-500ML
TCIAC0469-25MLEA 220 NOK
TCIAC0469-25ML TCIAC0469-500ML
Sykloheksan ≥99.5% (by GC)
Sykloheksan
Formel: C₆H₁₂
Kokepunkt: 81°C
Smeltepunkt: 7 °C
Tetthet: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –20°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003814
CAS-nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
FN: 1145
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,02723
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b07639659b2a13e27fbc013757200f70c5b4807b&vid=b07639659b2a13e27fbc013757200f70c5b4807b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %