2-Bromo-6-methoxypyridine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3260-25G B3260-5G
TCIAB3260-25GEA 1425 NOK
TCIAB3260-25G TCIAB3260-5G
2-Bromo-6-methoxypyridine ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Kokepunkt: 91°C
Flash punkt: 104°C
MDL nummer: MFCD00088345
CAS-nummer: 40473-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9111fe8d48130382ce3858b9c098367ce6d7534a&vid=9111fe8d48130382ce3858b9c098367ce6d7534a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %