2-(2-Heksyloksyetoksy)etanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-(2-(Hexyloxy)ethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
D0501-25ML D0501-500ML
TCIAD0501-25MLEA 220 NOK
TCIAD0501-25ML TCIAD0501-500ML
2-(2-Heksyloksyetoksy)etanol ≥98.0% (by GC)
2-(2-Heksyloksyetoksy)etanol
Formel: C₁₀H₂₂O₃
MW: 190,28 g/mol
Flash punkt: 141°C
MDL nummer: MFCD00010703
CAS-nummer: 112-59-4
EINECS: 203-988-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6449fb609dfe562c1c51ac42bbb1e68aa809f055&vid=6449fb609dfe562c1c51ac42bbb1e68aa809f055&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %