Methyl-2,4-difluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Methyl 2,4-difluorobenzoate
M1879-25G M1879-5G
TCIAM1879-25GEA 1225 NOK
TCIAM1879-25G TCIAM1879-5G
Methyl-2,4-difluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2,4-difluorobenzoate
Formel: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Kokepunkt: 194°C
Flash punkt: 82°C
MDL nummer: MFCD03093799
CAS-nummer: 106614-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac4fe93e034d7ef084d28a0951aeebc572cc038f&vid=ac4fe93e034d7ef084d28a0951aeebc572cc038f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %