Dimethyl-2-nitroterephthalate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
Dimethyl 2-nitroterephthalate
N0501-25G
N0501-250G
TCIAN0501-25GEA
220
NOK
TCIAN0501-25G
TCIAN0501-250G
Dimethyl-2-nitroterephthalate ≥97.0% (by GC)
Dimethyl-2-nitroterephthalate
Formel:
C₁₀H₉NO₆ MW: 239,18 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00008422 CAS-nummer: 5292-45-5 EINECS: 226-134-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 74.0 to 77.0 deg-C |