Dibutyltin diacetate ≥95.0% (W)
Leverandør: TCI
Danger
D0302-25G D0302-500G D0302-100G
TCIAD0302-25GEA 220 NOK
TCIAD0302-25G TCIAD0302-500G TCIAD0302-100G
Dibutyltin diacetate ≥95.0% (W)
Dibutyltin diacetate
Formel: C₁₂H₂₄O₄Sn
Kokepunkt: 145°C
Flash punkt: 143°C
MDL nummer: MFCD00008697
CAS-nummer: 1067-33-0
EINECS: 213-928-8
FN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb43de90175d6b08ba523420db9cf03bee35f1a8&vid=bb43de90175d6b08ba523420db9cf03bee35f1a8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Gravimetric Method) min. 95.0 %