2-Furoyl chloride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
F0233-25G F0233-500G
TCIAF0233-25GEA 300 NOK
TCIAF0233-25G TCIAF0233-500G
2-Furoyl chloride ≥98.0% (by GC)
2-Furoyl chloride
Formel: C₅H₃ClO₂
MW: 130,53 g/mol
Flash punkt: 85°C
MDL nummer: MFCD00003228
CAS-nummer: 527-69-5
EINECS: 208-422-9
FN: 3265
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,04310
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc011f14705560fa3be3d3e04554565dfde0163&vid=5fc011f14705560fa3be3d3e04554565dfde0163&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %