Bis(2-methoxyethyl)adipate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
A0165-25ML A0165-500ML
TCIAA0165-25MLEA 785 NOK
TCIAA0165-25ML TCIAA0165-500ML
Bis(2-methoxyethyl)adipate ≥98.0% (by GC)
Bis(2-methoxyethyl)adipate
Formel: C₁₂H₂₂O₆
Kokepunkt: 205°C
MDL nummer: MFCD00041905
CAS-nummer: 106-00-3
EINECS: 203-352-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e8f38fdca1b9635ca7f32cf6ee19ce1f54cacf7&vid=4e8f38fdca1b9635ca7f32cf6ee19ce1f54cacf7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %