Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
M2033-25G M2033-5G
TCIAM2033-25GEA 795 NOK
TCIAM2033-25G TCIAM2033-5G
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-bromo-5-chlorobenzoate
Formel: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49 g/mol
MDL nummer: MFCD00144763
CAS-nummer: 27007-53-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cdf090ceeaf5af31cc20578f190d2045033ba15&vid=8cdf090ceeaf5af31cc20578f190d2045033ba15&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C