Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
M1718-25G M1718-5G
TCIAM1718-25GEA 690 NOK
TCIAM1718-25G TCIAM1718-5G
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Kokepunkt: 198°C
Flash punkt: 40°C
MDL nummer: MFCD00043543
CAS-nummer: 2557-13-3
FN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da0bc0f733ab821587e0fe203ecb5b3559ee862&vid=3da0bc0f733ab821587e0fe203ecb5b3559ee862&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %