Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
M1498-25G M1498-5G
TCIAM1498-25GEA 1350 NOK
TCIAM1498-25G TCIAM1498-5G
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Flash punkt: 82°C
MDL nummer: MFCD00042324
CAS-nummer: 2967-66-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfcde5abf21f927b99375e3c388b7dd66ded09fb&vid=dfcde5abf21f927b99375e3c388b7dd66ded09fb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %