2-Acetamido-5-bromopyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Acetylamino-5-bromopyridine, N-(5-Bromopyridin-2-yl)acetamide
A2375-1G A2375-5G
TCIAA2375-1GEA 220 NOK
TCIAA2375-1G TCIAA2375-5G
2-Acetamido-5-bromopyridine ≥98.0% (by GC)
2-Acetamido-5-bromopyridine
Formel: C₇H₇BrN₂O
MW: 215,05 g/mol
MDL nummer: MFCD00468968
CAS-nummer: 7169-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a599342ad8b489454cdc4b7eaa59fd7c882b909a&vid=a599342ad8b489454cdc4b7eaa59fd7c882b909a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C