Syklopentan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Pentamethylene
C0699-25ML C0699-500ML C0699-100ML
TCIAC0699-25MLEA 220 NOK
TCIAC0699-25ML TCIAC0699-500ML TCIAC0699-100ML
Syklopentan ≥98.0% (by GC)
Syklopentan
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokepunkt: 50°C
Smeltepunkt: –93,3 °C
Tetthet: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -41 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001356
CAS-nummer: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
FN: 1146
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,02741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f47b1a09174a0ce17bd9686a0f73edc8e7eef438&vid=f47b1a09174a0ce17bd9686a0f73edc8e7eef438&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %