2-Heptylcyclopentanone ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H0569-25ML H0569-500ML
TCIAH0569-25MLEA 3075 NOK
TCIAH0569-25ML TCIAH0569-500ML
2-Heptylcyclopentanone ≥99.0% (by GC)
2-Heptylcyclopentanone
Formel: C₁₂H₂₂O
MW: 182,31 g/mol
Kokepunkt: 264°C
MDL nummer: MFCD00019315
CAS-nummer: 137-03-1
EINECS: 205-273-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f86355186d5ad629720162181239103635ddf96d&vid=f86355186d5ad629720162181239103635ddf96d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %