3,3,5-Trimetylsykloheksanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T0602-25ML T0602-500ML
TCIAT0602-25MLEA 230 NOK
TCIAT0602-25ML TCIAT0602-500ML
3,3,5-Trimetylsykloheksanon ≥98.0% (by GC)
3,3,5-Trimetylsykloheksanon
Formel: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Kokepunkt: 190°C
Smeltepunkt: –10 °C
Tetthet: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 68°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00019466
CAS-nummer: 873-94-9
EINECS: 212-855-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7fd4f2281cfa877b9c5ff69e4dba8735e1d69e0&vid=c7fd4f2281cfa877b9c5ff69e4dba8735e1d69e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %