4-tert-Butylsykloheksanon ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B1074-25G B1074-500G B1074-100G
TCIAB1074-25GEA 515 NOK
TCIAB1074-25G TCIAB1074-500G TCIAB1074-100G
4-tert-Butylsykloheksanon ≥97.0% (by GC)
4-tert-Butylsykloheksanon
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Kokepunkt: 116°C
Smeltepunkt: 47…50 °C
Tetthet: 0,893 g/cm³ (50 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001642
CAS-nummer: 98-53-3
EINECS: 202-678-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31b89123d638404f78a1698934de0a8f61e5b5e5&vid=31b89123d638404f78a1698934de0a8f61e5b5e5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency