(Klormetyl)syclopropan ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Cyclopropyl methyl chloride
C2469-25G C2469-5G
TCIAC2469-25GEA 1300 NOK
TCIAC2469-25G TCIAC2469-5G
(Klormetyl)syclopropan ≥95.0% (by GC)
(Klormetyl)syclopropan
Formel: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Kokepunkt: 88°C
Smeltepunkt: –91°C
Tetthet: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –2°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001307
CAS-nummer: 5911-08-0
EINECS: 227-632-1
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d8706ca3f338fce9d9781df29930822f8a52ebf&vid=2d8706ca3f338fce9d9781df29930822f8a52ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %