Isopropylcyclohexane ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Hexahydrocumene
I0161-25ML I0161-500ML
TCIAI0161-25MLEA 310 NOK
TCIAI0161-25ML TCIAI0161-500ML
Isopropylcyclohexane ≥99.0% (by GC)
Isopropylcyclohexane
Formel: C₉H₁₈
MW: 126,24 g/mol
Kokepunkt: 151°C
Smeltepunkt: –90 °C
Tetthet: 0,8036 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 35°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001480
CAS-nummer: 696-29-7
EINECS: 211-792-4
FN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70e10e5249caabaf28e31f066c1bdab7ee4b246b&vid=70e10e5249caabaf28e31f066c1bdab7ee4b246b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %