Etylsykloheksan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
E0073-25ML E0073-500ML
TCIAE0073-25MLEA 220 NOK
TCIAE0073-25ML TCIAE0073-500ML
Etylsykloheksan ≥99.0% (by GC)
Etylsykloheksan
Formel: C₈H₁₆
Kokepunkt: 132°C
Smeltepunkt: –111,1 °C
Tetthet: 0,788 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 16°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001523
CAS-nummer: 1678-91-7
EINECS: 216-835-0
FN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=068ae1fc8211cc4c69222f78b5faab17d9238e97&vid=068ae1fc8211cc4c69222f78b5faab17d9238e97&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %