trans-1,2-Dimethylcyclohexane ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: trans-Hexahydro-o-xylene
D0697-25ML D0697-5ML
TCIAD0697-25MLEA 1575 NOK
TCIAD0697-25ML TCIAD0697-5ML
trans-1,2-Dimethylcyclohexane ≥99.0% (by GC)
trans-1,2-Dimethylcyclohexane
Formel: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Kokepunkt: 123 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –88 °C
Tetthet: 0,776 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 7°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001505
CAS-nummer: 6876-23-9
EINECS: 229-979-4
FN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50279f3e6ca55a12ec7938137415278837866199&vid=50279f3e6ca55a12ec7938137415278837866199&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %