Syklopenten ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C1617-25ML C1617-500ML C1617-100ML
TCIAC1617-25MLEA 270 NOK
TCIAC1617-25ML TCIAC1617-500ML TCIAC1617-100ML
Syklopenten ≥95.0% (by GC)
Syklopenten
Formel: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Kokepunkt: 46°C
Smeltepunkt: -135°C
Tetthet: 0,744 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -29°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001394
CAS-nummer: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
FN: 2246
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=363852c3d08ff04265daea3e31cd2d498860ba51&vid=363852c3d08ff04265daea3e31cd2d498860ba51&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %