Natriumtetrahydroborat ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
S0480-100G S0480-500G S0480-25G
TCIAS0480-100GEA 610 NOK
TCIAS0480-100G TCIAS0480-500G TCIAS0480-25G
Natriumtetrahydroborat ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Sodium borohydride
Formel: NaBH₄
MW: 37,83 g/mol
Smeltepunkt: 400 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 69 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003518
CAS-nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
FN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Indeks: 14,08592
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f98a43cd5cd3b0e549ff43068403b1a1ce4ae0&vid=53f98a43cd5cd3b0e549ff43068403b1a1ce4ae0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 95.0 %