Cesiumklorid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Synonymer: Cesium Chloride
C2203-100G C2203-25G
TCIAC2203-100GEA 1050 NOK
TCIAC2203-100G TCIAC2203-25G
Cesiumklorid ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Cesiumklorid
Formel: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Kokepunkt: 1303 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 646 °C
Tetthet: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010955
CAS-nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Indeks: 14,02011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=693b52133ae7d0e231d760410da33d4ce8cb365b&vid=693b52133ae7d0e231d760410da33d4ce8cb365b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %