2-Bromoethyl ethyl ether ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B0595-25G B0595-500G B0595-100G
TCIAB0595-25GEA 555 NOK
TCIAB0595-25G TCIAB0595-500G TCIAB0595-100G
2-Bromoethyl ethyl ether ≥95.0% (by GC)
2-Bromoethyl ethyl ether
Formel: C₄H₉BrO
MW: 153,02 g/mol
Flash punkt: 21°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00000237
CAS-nummer: 592-55-2
EINECS: 209-763-6
FN: 2340
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41f458e056d56e43113e7c9a12293ff97ede75f7&vid=41f458e056d56e43113e7c9a12293ff97ede75f7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %