Bis(2-ethylhexyl)azelate ≥75.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dioctyl Azelate, Bis(2-ethylhexyl) nonanedioate, Azelaic acid di(2-ethylhexyl) ester, Azelaic acid dioctyl ester, Di(2-ethylhexyl) Azelate
A0653-25ML A0653-500ML
TCIAA0653-25MLEA 270 NOK
TCIAA0653-25ML TCIAA0653-500ML
Bis(2-ethylhexyl)azelate ≥75.0% (by GC)
Bis(2-ethylhexyl)azelate
Formel: C₂₅H₄₈O₄
MW: 412,65 g/mol
Flash punkt: 211°C
MDL nummer: MFCD00040496
CAS-nummer: 103-24-2
EINECS: 203-091-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d52f9da20bccc0cef3a7d70dc0e13e17065d2c8&vid=6d52f9da20bccc0cef3a7d70dc0e13e17065d2c8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %