2'-Methylformanilide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M1431-25G M1431-5G
TCIAM1431-25GEA 945 NOK
TCIAM1431-25G TCIAM1431-5G
2'-Methylformanilide ≥98.0% (by GC)
2'-Methylformanilide
Formel: C₈H₉NO
MDL nummer: MFCD00014122
CAS-nummer: 94-69-9
EINECS: 202-355-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c26b168bb46641bf599b8d4e1a238c3edc2c9ce8&vid=c26b168bb46641bf599b8d4e1a238c3edc2c9ce8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C