5-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine
B3610-25G
B3610-5G
TCIAB3610-25GEA
2450
NOK
TCIAB3610-25G
TCIAB3610-5G
5-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₆H₃BrN₂ MW: 183,01 g/mol Kokepunkt: 110°C |
MDL nummer:
MFCD00234144 CAS-nummer: 97483-77-7 FN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 129.0 to 133.0 deg-C |