3,4-Dihydro-2H-pyran ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0555-25ML D0555-500ML D0555-100ML
TCIAD0555-25MLEA 220 NOK
TCIAD0555-25ML TCIAD0555-500ML TCIAD0555-100ML
3,4-Dihydro-2H-pyran ≥97.0% (by GC)
3,4-Dihydro-2H-pyran
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokepunkt: 86°C
Flash punkt: -6°C
MDL nummer: MFCD00006558
CAS-nummer: 110-87-2
EINECS: 203-810-4
FN: 2376
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce63b35d82bafde9ec26e24d77119ceafa069ecc&vid=ce63b35d82bafde9ec26e24d77119ceafa069ecc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %