1-Butoksy-2,3-epoksypropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B0697-25ML B0697-500ML
TCIAB0697-25MLEA 230 NOK
TCIAB0697-25ML TCIAB0697-500ML
1-Butoksy-2,3-epoksypropan ≥98.0% (by GC)
Butyl glycidyl ether
Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Flash punkt: 59°C
MDL nummer: MFCD00005145
CAS-nummer: 2426-08-6
EINECS: 219-376-4
FN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2570d0570b7a9359216b8c039db3e196488c7520&vid=2570d0570b7a9359216b8c039db3e196488c7520&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %