(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (S)-(-)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol
G0364-5G G0364-25G
TCIAG0364-5GEA 540 NOK
TCIAG0364-5G TCIAG0364-25G
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol ≥96.0% (by GC)
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Flash punkt: 72°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00074874
CAS-nummer: 60456-23-7
FN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05d4130528c17f1c2359dc6ec270aca8985a2385&vid=05d4130528c17f1c2359dc6ec270aca8985a2385&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%