Dimethyl-3-oxoglutarate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
A0056-25G A0056-500G A0056-100G
TCIAA0056-25GEA 435 NOK
TCIAA0056-25G TCIAA0056-500G TCIAA0056-100G
Dimethyl-3-oxoglutarate ≥95.0% (by GC)
Dimethyl-3-oxoglutarate
Formel: C₇H₁₀O₅
MW: 174,15 g/mol
Kokepunkt: 150°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008462
CAS-nummer: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f394fe04673efa6bdecab70493090ebcda6127a&vid=4f394fe04673efa6bdecab70493090ebcda6127a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %