Diallylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D0069-25ML D0069-500ML
TCIAD0069-25MLEA 365 NOK
TCIAD0069-25ML TCIAD0069-500ML
Diallylamine ≥98.0% (by GC)
Diallylamine
Formel: C₆H₁₁N
MW: 97,16 g/mol
Kokepunkt: 112°C
Smeltepunkt: -88°C
Flash punkt: 14°C
MDL nummer: MFCD00008642
CAS-nummer: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
FN: 2359
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,02971
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79b907d0d508a96759d25cabc4381bffb1846cbf&vid=79b907d0d508a96759d25cabc4381bffb1846cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %