5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2261-1G D2261-25G D2261-5G
TCIAD2261-1GEA 700 NOK
TCIAD2261-1G TCIAD2261-25G TCIAD2261-5G
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one ≥95.0% (by GC)
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Formel: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Kokepunkt: 117°C
Flash punkt: 46°C
MDL nummer: MFCD00010439
CAS-nummer: 3393-45-1
FN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12d7580115e5c706d1a17f4126060265125e57cc&vid=12d7580115e5c706d1a17f4126060265125e57cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %